Learn More
Acrylamide / bisacrylamide19:1, solution de 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Solution prémélangée pour la préparation des gels pour protéines PAGE
90.10€ - 168.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 19:1 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 30% soln |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00080848 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60126.AP |
500 mL |
90.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60126.K2 |
1 L |
168.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Premixed solution for preparing protein PAGE gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 19:1 | |
30% soln | |
MFCD00080848 |
Liquide | |
Incolore | |
UN3426 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’ACRYLAMIDE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only