Learn More
Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (40% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Spécification
Spécification
Forme physique | Liquid |
Composition | Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 |
Conductivité | <100μS/cm |
Densité | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
Couleur | Colorless |
pH | 6 to 8 |
Quantité | 1 L |
Informations sur la solubilité | Fully miscible |
Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.