Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, +99 %, pour la biochimie, qualité d’électrophorèse
L’acrylamide, numéro CAS 79-06-1, est un composé d’amide organique utilisé comme monomère dans la synthèse des polyacrylamides.
31.90€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-06-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.08 |
Numéro MDL | MFCD00008032 |
Clé InChI | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide |
CID PubChem | 6579 |
ChEBI | CHEBI:28619 |
Nom IUPAC | prop-2-énamide |
SMILES | NC(=O)C=C |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10081860
|
Thermo Scientific Chemicals
164851000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711441
|
Thermo Scientific Chemicals
164855000 |
500 g | Flacon en plastique |
63.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11349686
|
Thermo Scientific Chemicals
164850025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
228.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acrylamide est un composé d’amide organique principalement utilisé comme monomère dans la synthèse du polyacrylamide
• L’acrylamide se forme dans des aliments contenant des glucides, principalement lorsque ces aliments sont frits, grillés ou cuits
Applications
• Lors d’expériences en laboratoire, l’acrylamide participe à des réactions chimiques comme intermédiaire dans la préparation de composés N-méthylol acrylamide et N-butoxyacrylamide
•Pour l’utilisation moléculaire, ce composé peut être utilisé comme vecteur et est impliqué dans la précipitation de petites quantités d’ADN
• Dans les expériences moléculaires, il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel, y compris le transfert Western et SDS-PAGE, pour séparer les protéines et les macromolécules en fonction de leur taille et de leur charge
Chemical Identifiers
79-06-1 | |
71.08 | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
6579 | |
prop-2-énamide |
C3H5NO | |
MFCD00008032 | |
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide | |
CHEBI:28619 | |
NC(=O)C=C |
Specifications
Acrylamide | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
79-06-1 | |
99.0 | |
82.0°C to 86.0°C | |
1.1220g/mL | |
5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C) | |
C3H5NO | |
H2C=CHCONH2 | |
02, 400 | |
Authentique | |
Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 | |
≥99% |
99+% | |
0.002% max. | |
125.0°C (25.0 mmHg) | |
100.0 | |
5 umhos (40% max. aqueous solution) | |
Blanc | |
99+% | |
138°C | |
MFCD00008032 | |
15, 120 | |
Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-énamide | |
6579 | |
71.08 | |
Biochimie |
Safety and Handling
GHS P Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful if inhaled.
May cause cancer.
May cause genetic defects.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-173-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AS3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acrylamide
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.