Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour ultrafiltration
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
488.00€ - 646.03€
Spécification
Matériau (membrane) | Omega (polyéthersulfone modifié) |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Boîtier en polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17194601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8035 |
350 μl | 30 kDa |
626.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8034 |
350 μl | 10 kDa |
626.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8036 |
350 μl | 100 kDa |
575.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8163 |
1 mL | 3 kDa |
488.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8033 |
350 μl | 3 kDa |
646.03€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8165 |
1 mL | 30 kDa |
489.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8164 |
1 mL | 10 kDa |
495.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8166 |
1 mL | 100 kDa |
489.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Omega (polyéthersulfone modifié) | |
Non stérile | |
Boîtier en polypropylène |