Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour filtration de solvants, pointe longue
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
197.00€ - 277.00€
Spécification
Matériau | PTFE mouillable à l’eau |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Porosité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17124641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8586 |
0,2 μm | 350 μl |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8588 |
0,45 μm | 350 μl |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8686 |
0,2 μm | 1 mL |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8688 |
0,45 μm | 1 mL |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile |