Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Plaques de filtration à 96 puits AcroPrep™ Advance pour purification des protéines
Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un traitement plus important par volume de puits.
287.00€ - 384.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Matériau de boîtiers | Boîtier en polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Volume (métrique) | 350 μl |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17144601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8029 |
0,45 μm | Supor (PES) |
343.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8039 |
1,2 μm | Supor (PES) |
287.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8022 |
0,8 μm | Mustang Q |
384.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Non stérile | |
Boîtier en polypropylène | |
10/boîte | |
350 μl |