Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 800 avec membrane Fluorodyne™ II
Capsules AcroPak 800 avec membrane Fluorodyne II (PVDF) compatible avec les solvants aqueux et organiques.
Marque: Cytiva 12471
188.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane de stérilisation à double couche améliore la fiabilité
- L’évent d’air en amont évite la formation de vapeurs
- Fabriquées sans utiliser d’adhésifs pour minimiser les substances extractibles
- Pré-stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
PVDF (hydrophile) | |
Stérile | |
Raccord cannelé cranté |
0,2 μm | |
800 cm2 | |
1 de chaque |