Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 400 avec membrane Supor™ EKV
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
146.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 375 cm2 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17184231
|
Cytiva
12460 |
Bride sanitaire de 1 à 1,5 po |
146.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17194231
|
Cytiva
12461 |
Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie |
146.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
1 de chaque |
0,2 μm | |
375 cm2 |