Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 1500 avec membrane Supor™
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
254.00€ - 350.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 1500 cm2 |
Type de sortie | Raccord cannelé, 1/2 po |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17174241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12675 |
0,8/0,2 μm |
350.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17184241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12686 |
0,2/0,2 μm |
254.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
- Conçue pour les applications de recherche uniquement
- Irradié aux rayons gamma
Spécification
PES Hydrophile | |
1500 cm2 | |
1 de chaque |
Stérile | |
Raccord cannelé, 1/2 po |