Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 1500 avec membrane Supor™ EKV
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12466
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
- Conçue pour les applications de recherche uniquement
- Irradié aux rayons gamma
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
Bride sanitaire de 1 à 1,5 po |
0,2 μm | |
1500 cm2 | |
1 de chaque |