Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 1000 avec membrane Supor™
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12994
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
- Conçue pour les applications de recherche uniquement
- Irradié aux rayons gamma
Spécification
PES Hydrophile | |
Stérile | |
Raccord cannelé cranté |
0,8/0,45 μm | |
1000 cm2 | |
1 de chaque |