Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Ultipor optimisée pour une mise à l’échelle supérieure
Filtre pour seringues avec membrane Ultipor™ VF Grade DV20 approuvée pour l’élimination des virus.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4906
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux études de qualification des membranes à petite échelle, notamment le dégagement du bactériophage ou du prion (agent TSE), ainsi qu’aux études de débit, de capacité et de transmission des protéines membranaires
Spécification
0,2 μm | |
Stérile |