Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane Supor™ et sortie Minispike
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4692
1531.74 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
PES | |
Non stérile | |
PP | |
Minispike | |
13 mm |
0,2 μm | |
1 cm2 | |
1 000/boîte | |
55°C |