Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en PTFE
Filtres universels pour seringues à membrane pour satisfaire toutes vos exigences de filtration analytique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4225
188.45 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
< 125 μl | |
200/carton | |
100°C |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
PP | |
50/boîte | |
25 mm |