Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en nylon et raccord de sortie lisse Luer mâle
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4540
1809.75 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
- Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
Spécification
Nylon | |
Non stérile | |
< 30 μl | |
1 000/boîte | |
55°C |
0,2 μm | |
1 cm2 | |
PP | |
Raccord de sortie lisse Luer mâle | |
13 mm |