Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en nylon et raccord de sortie lisse Luer mâle
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4426
270.78 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17104311
  • 293.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
  • Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nylon
Non stérile
< 30 μl
300/carton
Raccord de sortie lisse Luer mâle
13 mm
0,45 μm
1 cm2
PP
100/boîte
55°C