Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ avec membrane en nylon
Filtre polyvalent pour filtration d’échantillons aqueux et à base de solvants.
194.00€ - 3625.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Zone de filtration | 2,8 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Température (métrique) Max | 55°C |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Matériau (membrane) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17144311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4438 |
0,45 μm | 50/boîte | Nylon |
194.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4522 |
0,2 μm | 1 000/boîte | Nylon |
2765.76€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4436 |
0,2 μm | 50/boîte | Nylon |
194.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17144331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4502 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Nylon |
3625.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17164341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4528 |
0,45 μm | 1 000/boîte | Fibre de verre, nylon |
2680.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente compatibilité chimique avec les esters, les bases et les alcools
- Permet d’économiser du temps car aucun pré-mouillage n’est nécessaire
Spécification
Non stérile | |
PP | |
25 mm |
2,8 cm2 | |
55°C |