Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PF avec membrane Supor™, stériles
Ces filtres pour seringues sont parfaits pour la recherche biologique et générale.
178.00€ - 237.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Porosité | 0,8/0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17134271
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4187 |
25 mm |
178.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4658 |
32 mm |
237.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les filtres pour seringues effectuent le nettoyage et la préparation des échantillons en veillant à ce que les échantillons les plus purs soient analysés dans des applications de chromatographie liquide, de spectrométrie de masse et de chromatographie d’échange d’ions
- Débits supérieurs et rendements accrus par rapport aux dispositifs des concurrents
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
0,8/0,2 μm | |
Stérile | |
50/boîte |