Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc One™ PSF avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Procédez au nettoyage et à la préparation des échantillons en veillant à ce que les échantillons les plus purs soient analysés dans des applications de chromatographie liquide, de spectrométrie de masse et de chromatographie d’échange d’ions.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4921
1920.14 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres pour seringues en PSF Acrodisc One offrent les avantages suivants :
- Prolongent la durée de vie de la colonne UHPLC de plus de 100 fois par rapport à un échantillon non filtré
- Protégent les colonnes et les détecteurs d’instruments coûteux
- Contribuent à réduire au minimum les substances extractibles qui contaminent les données critiques
- Les pré-filtres disponibles produisent une contre-pression plus faible et des débits plus élevés pour alléger les coûts de filtration des échantillons et les dépenses associées aux temps d’indisponibilité pour la maintenance et le réétalonnage
Spécification
PTFE mouillable à l’eau | |
Non stérile | |
< 125 μl | |
1 000/boîte | |
25 mm |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
GxF en polypropylène | |
55°C |