Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane Emflon™ II
Filtres jetables idéaux pour les applications dans l’air ou le gaz et pour l’aération des bioréacteurs, des cuves de fermentation et des bonbonnes.
71.75€ - 2650.00€
Spécification
Description | Connexions à raccord cannelé cranté |
---|---|
Matériau (membrane) | Emflon II (PVDF) |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 20 cm2 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17114661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
A50V002P2 |
Avec aération |
71.75€
3 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17124661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
A50V002P2NV |
Sans aération |
2650.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Connexions à raccord cannelé cranté | |
0,2 μm | |
20 cm2 |
Emflon II (PVDF) | |
Non stérile | |
50 mm |