Learn More
Cytiva Dispositif d’aération Acro™ 37 TF avec membrane en PTFE
Filtres jetables et polyvalents pour ventiler les petits volumes, le solvant et la filtration des gaz.
308.00€ - 1860.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 7,5 cm2 |
Diamètre (métrique) | 37 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17104321
|
Cytiva
4464 |
24/Pk. |
308.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17114321
|
Cytiva
4465 |
200/Pk. |
1860.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène présentent une grande compatibilité chimique.
- Ce produit n’est pas approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile | |
37 mm |
0,2 μm | |
7,5 cm2 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositif d’aération Acro™ 37 TF avec membrane en PTFE