Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acriflavine hydrochloride |
Point de fusion | 260.0°C |
Couleur | Marron-Rouge à Orange-Rouge |
Perte à la dessiccation | 7% max. (105°C, 1 hr.) |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 22,I,65 |
Merck Index | 15,115 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acriflavine hydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.