Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridine orange, hydrate de chlorhydrate, teneur en colorant ca. 80 %, pure
Code produit. 10505783
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine orange, hydrochloride hydrate
CAS 1704465-79-1
Formule moléculaire C17H20ClN3
Numéro MDL MFCD00150070
Beilstein 22, 487
Synonyme Basic orange 14, 3, 6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, C.I. 46005
Clé InChI VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES Cl.CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nom IUPAC 3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine ;hydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 301.82
CID PubChem 517204
ChEBI CHEBI:51739
Poids de la formule 301.82
Perte à la dessiccation 5% max. (105°C)
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 75% min.
Couleur Marron à orange
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acridine Orange, hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.