Learn More
Micronova™ Adaptateur de serpillère à franges
Les deux versions d’adaptateurs type ACME en acier inox permettent de connecter les brosses filetées et les adaptateurs de serpillière aux manches à déconnexion rapide série SSU (SSA-3) ou à connecter les adaptateurs de serpillière à déconnexion rapide aux manches filetés (SSA-2).
51.40€ - 53.95€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (équipement) | Connecteur fileté pour manches et adaptateurs de serpillière et outils QD |
Matériau | Raccords en acier inoxydable 304, électropoli, polycétone, Polyketone |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12847033
|
Micronova™
SSA-2 |
8 in | 20 cm |
51.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12857033
|
Micronova™
SSA-3 |
5,75 in | 14,6 cm |
53.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les adaptateurs à filetage type ACME Micronova servent de connexion entre les différents adaptateurs Micronova et les manches filetés ou à déconnexion rapide. Le SSA-2 permet de connecter divers adaptateurs de serpillière à déconnexion rapide et d’outils de nettoyage à des manches filetés, tels que les manches série STA. Le SSA-3 permet de connecter diverses brosses filetées et adaptateurs de serpillière, tels que la série QPSL, aux manches en acier inox à déconnexion rapide série SSU.
- Adaptateurs filetés type ACME
- Acier inox avec connecteurs en polycétone
- Permet de connecter divers adaptateurs aux manches filetés ou à déconnexion rapide
- SSA-2 permet de connecter les manches filetés aux adaptateurs de serpillière et d’outil QD
- SSA-3 permet de connecter les adaptateurs filetés de serpillière et de brosse aux manches QD SSU
- Autoclavables
Spécification
Non stérile | |
Autoclavables | |
Connecteur fileté pour manches et adaptateurs de serpillière et outils QD | |
Raccords en acier inoxydable 304, électropoli, polycétone, Polyketone |