Learn More
Acide acétylènedicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045673
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-45-0
Formule moléculaire C4H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Numéro MDL MFCD00004362
Clé InChI YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
CID PubChem 371
ChEBI CHEBI:30781
Nom IUPAC Acide but-2-ynedioïque
SMILES OC(=O)C#CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylenedicarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180°C to 187°C
Couleur Beige à crème ou blanc
Point d’éclair 131°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CC∽CCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 801
Fieser 01,12
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylenedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.