Learn More
Chlorure d’acétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 71.66€
Identifiants chimiques
CAS | 75-36-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.50 |
Numéro MDL | MFCD00000719 |
Clé InChI | WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 |
CID PubChem | 6367 |
ChEBI | CHEBI:37580 |
Nom IUPAC | acetyl chloride |
SMILES | CC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14013.AC |
25 mL |
25.53€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14013.AP |
500 mL |
30.15€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338895
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14013.0F |
2500 mL |
71.66€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’acétyle agit comme réactif pour la préparation d’esters et d’amides d’acide acétique. Il est également important comme réactif dans les réactions de Friedel-Crafts ainsi que dans l’introduction d’un groupe acétyle. Il sert de matériau de départ pour la production de produits pharmaceutiques, de nouveaux agents complexants plaqués, d’agents d’acylation et d’intermédiaires organiques synthétiques.
Solubilité
Miscible à l’acétone, au chloroforme, à l’acide acétique glacial, à l’éther de pétrole, à l’éther et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
75-36-5 | |
78.50 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
6367 | |
acetyl chloride |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
CHEBI:37580 | |
CC(Cl)=O |
Spécification
Acetyl chloride | |
-112°C | |
50°C to 52°C | |
Pungent | |
CH3COCl | |
MFCD00000719 | |
605303 | |
14,85 | |
Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene. | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
98% |
75-36-5 | |
1.104 | |
4°C (39°F) | |
C2H3ClO | |
1.389 | |
UN1717 | |
Moisture sensitive | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
acetyl chloride | |
6367 | |
78.5 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314.
Liquide et vapeur très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE D’ACÉTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-865-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AO6390000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only