Learn More
Chlorure d’acétyle, solution à 1 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific 387748000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Acetyl chloride | |
1M solution in dichloromethane | |
5.44, 93.36 | |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
1.3000g/mL | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’acétyle | |
6367 | |
78.5 | |
1.3 | |
Liquide |
Incolore | |
75-36-5, 75-09-2 | |
6.64, 94.57 | |
CH3COCl | |
0.9 to 1.1M | |
15, 80 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
800 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.