Learn More
Bromure d’acétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
24.50€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-96-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.949 |
Numéro MDL | MFCD00000114 |
Clé InChI | FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide |
CID PubChem | 10482 |
Nom IUPAC | Bromure dacétyle |
SMILES | CC(=O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.14 |
25 g |
24.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.22 |
100 g |
51.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.36 |
500 g |
173.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure d’acétyle est utilisé comme agent acétylant dans la synthèse de produits chimiques fins, agrochimiques et pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants. De plus, il réagit avec les alcools et les amines pour produire des esters d’acétate et des acétamides. En outre, il est impliqué dans le processus synthétique de l’agent anti-VIH.
Solubilité
Miscible à l’éther, au chloroforme, au benzène et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcools
Identifiants chimiques
506-96-7 | |
122.949 | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
10482 | |
CC(=O)Br |
C2H3BrO | |
MFCD00000114 | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
Bromure dacétyle |
Spécification
Acetyl bromide | |
-96°C | |
75°C to 77°C | |
≥98% | |
C2H3BrO | |
1.45 | |
UN1716 | |
Moisture sensitive | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure dacétyle | |
10482 | |
≥98% |
506-96-7 | |
1.66 | |
>75°C (167°F) | |
Acrid | |
CH3COBr | |
MFCD00000114 | |
1697546 | |
14,82 | |
Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone. | |
CC(=O)Br | |
122.949 | |
122.95 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMURE D’ACÉTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-061-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AO5955000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only