Learn More
Chlorure d’acétoxyacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.10€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13831-31-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.53 |
Numéro MDL | MFCD00011535 |
Clé InChI | HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 |
CID PubChem | 26297 |
Nom IUPAC | Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) |
SMILES | CC(=O)OCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10497402
|
Thermo Scientific Acros
370070050 |
5 g | Flacon en verre |
37.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407412
|
Thermo Scientific Acros
370070250 |
25 g | Flacon en verre |
107.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13831-31-7 | |
136.53 | |
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N | |
26297 | |
CC(=O)OCC(=O)Cl |
C4H5ClO3 | |
MFCD00011535 | |
acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 | |
Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) |
Spécification
Acetoxyacetyl chloride | |
13831-31-7 | |
100.0 | |
1.2700g/mL | |
71°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CO2CH2COCl | |
MFCD00011535 | |
acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 | |
CC(=O)OCC(=O)Cl | |
136.53 | |
136.53 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
64°C to 68°C (25.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H5ClO3 | |
1.4255 to 1.4275 | |
1.27 | |
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) | |
26297 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-542-4
- Acetoxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only