Learn More
Acétonitrile, faible concentration d’eau, BAKER BIO-ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 15528504
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Verre
Les niveaux d’eau faibles soigneusement contrôlés et l’homogénéité inégalée de lot à lot offrent de meilleurs rendements de synthèse et de couplage.
Les produits BAKER BIO-ANALYZED sont un groupe de solvants et réactifs de haute pureté spécialement purifiés et testés avec soin pour assurer la pertinence et la fiabilité de la synthèse des acides nucléiques ou des peptides.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.010 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté For laboratory, research or manufacturing use
Notes de pourcentage du dosage Par GC, corrigé pour l'eau
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CH3CN
Aspect Passes test
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.8%
Qualité BAKER BIO-ANALYSE™ Pesticide
Densité 0.7822g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 4 L
Limite d’explosion 4.4 - 16 Vol %
Point d’éclair 5°C
Température d’allumage 525°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 1.0 ppm
Acide titrable Max. 0.8μeq/g
Base titrable Max. 0.6μeq/g
Viscosité 0.39 mPas at 20°C
Eau Max. 10 ppm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.