Learn More
Acétonitrile, Honeywell
Code produit. 15655900
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Densité 0.786g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile