Learn More
Acétonitrile, Honeywell
Code produit. 15645900
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Densité 0.786g/mL at 25°C
Quantité 150 kg
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)