Learn More
Acétonitrile, extra sec, pour la synthèse, Fisher Chemical
74.40€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.05 |
Numéro MDL | 1878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11433493
|
Fisher Chemical
A/0622/PB15 |
1 L | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10764551
|
Fisher Chemical
A/0622/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.05 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
CC#N |
C2H3N | |
1878 | |
acétonitrile |
Spécification
-46°C | |
Incolore | |
Liquide | |
1878 | |
0.36cp at 20°C | |
CC#N | |
41.05 |
75-05-8 | |
81°C | |
C2H3N | |
97mbar at 20°C | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
41.05g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.