Learn More
Acétonitrile-d3, pour RMN, contient 1 % v/v de TMS, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
64.52€ - 236.18€
Identifiants chimiques
CAS | 2206-26-0, 75-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.07 |
Numéro MDL | MFCD00001881 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N |
Synonyme | acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g |
CID PubChem | 123151 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trideutérioacétonitrile |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10607182
|
Thermo Scientific Acros
214530100 |
10 ml | Flacon en verre |
64.52€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358350
|
Thermo Scientific Acros
214530250 |
25 ml | Flacon en verre |
128.64€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743601
|
Thermo Scientific Acros
214530500 |
50 ml | Flacon en verre |
236.18€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
2206-26-0, 75-76-3 | |
44.07 | |
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N | |
123151 | |
[2H]C([2H])([2H])C#N |
C2H3N | |
MFCD00001881 | |
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g | |
2,2,2-trideutérioacétonitrile |
Spécification
Acetonitrile-d3 | |
Incolore | |
98,5% min | |
2206-26-0, 75-76-3 | |
CD3CN | |
02, IV, 428 | |
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N | |
2,2,2-trideutérioacétonitrile | |
123151 | |
RMN |
Liquide | |
99 atom % D | |
0,1 % max. (coulométrique) | |
C2H3N | |
MFCD00001881 | |
acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g | |
[2H]C([2H])([2H])C#N | |
44.07 | |
44.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-616-5