Learn More
Acétonitrile, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™ Code produit.: 15534065
Acétonitrile, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15534065
2.5 L, Flacon en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Code produit. 15534065
Marque: Macron Fine Chemicals 285625
Stocké dans un flacon en verre ambré à col étroit pour une protection contre la lumière. L’acétonitrile Macron Fine Chemicals™ ChromAR™ répond aux spécifications ACS et convient à la chromatographie en phase liquide et à la spectrophotométrie UV.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion −46°C
Absorbance Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Couleur Transparent, incolore
Aspect Passes Test
Densité 0.79g/mL at 20°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol
Point d’éclair 2.00°C
Température d’allumage 524°C
Odeur Ether-like
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.0002%
Formule moléculaire CH3CN
Acide titrable Max. 8μeq/g
Base titrable Max. 0.6μeq/g
Tension de vapeur 9.73 kPa at 20°C
Eau Max. 0.02%, by Karl Fischer titration
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ChromAR™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™ >