Learn More
Acétonitrile, réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 15273488
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Spécialement conçu pour l’évaluation des résidus de pesticides et d’insecticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol. Acétonitrile, réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ Convient à toutes les analyses de pesticides courants.
J.T. Solvants réactifs pour pesticides J.T. Baker BAKER ANALYZED :
  • Conviennent à l’analyse de la plupart des pesticides courants, tels que le 2-chlorobiphényle, l’heptachlore, l’aldrine, le parathion, la dieldrine, l’endrine, le DDT, la dioxine, etc.
  • Spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité
  • Idéaux pour les applications de chromatographie en phase gazeuse, les tests d’impuretés sensibles à l’ECD et/ou au FID, les résidus organiques et les résidus après évaporation
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
CAS 75-05-8
Couleur Incolore
Acidité Max. 0.0005meq/g
Densité 0.7822g/cm3 at 20°
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 4.4 - 16 Vol %
Point d’éclair 5°C
Température d’allumage 525°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Formule moléculaire C2H3N
Viscosité 0.39 mPas at 20°C
Eau Max. 0.2%
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.9%
Qualité Pesticide BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.