Learn More
Acétonitrile anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384358
Acétonitrile anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384358
4 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Code produit. 11384358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042311.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Eau < 100 ppm, généralement 50 ppm (0,005 %)
L’acétonitrile est utilisé comme solvant aprotique polaire en synthèse organique et dans la purification du butadiène. Il est utilisé dans tous les laboratoires d’analyse comme composant majeur de la phase mobile dans la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et dans la chromatographie liquide - spectrométrie de masse (LCMS). Il est utilisé pour l’extraction d’acides gras, de fibres à tisser, ainsi que pour le coulage et le moulage de matières plastiques. Les systèmes aqueux à deux phases basés sur l’acétonitrile et les glucides jouent un rôle important dans l’extraction et la purification de biomolécules appelées vanillines. Il agit comme un stabilisateur pour les solvants chlorés et trouve son utilisation dans la production d’oligonucléotides d’ADN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C / -50.8°F
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.786
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 5°C (41°F)
Température d’allumage 525°C (977°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.344
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Tension de vapeur 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1648;Colorless
Beilstein 741857
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Poids de la formule 41.05
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >