Learn More
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical
307.00€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10398233
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0632/PB15
1 L
307.00€
1L
10629112
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0632/PB17
2.5 L
565.00€
2.50L
Description
Description
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC
Spécification
Identifiants chimiques
75-05-8
41.05
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CC#N
C2H3N
1878
acétonitrile
Spécification
-46°C
Incolore
Flacon en verre revêtu de plastique
C2H3N
97mbar at 20°C
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acétonitrile
41.05g/mol
75-05-8
81°C
Liquide
1878
0.36cp at 20°C
CC#N
41.05
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.