Learn More
Acétonitrile, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.786g/mL at 25°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 0.16 |
Point d’éclair | 2°C (35.6°F) |
Température d’allumage | 973°F |
Formule linéaire | CH3CN |
Tension de vapeur | 72.8 mmHg (20°C) |
Numéro UN | UN1648 |