Learn More
Acétonitrile, ≥99,5 % (CPG), Honeywell™
≥99,5 % (CPG)
616.93€ - 2200.26€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15625910
|
Honeywell Research Chemicals
60004-6X1L |
6 x 1 L | Flacon poly | N/A | |||||
15695900
|
Honeywell Research Chemicals
60004-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon poly |
1368.53€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15605910
|
Honeywell Research Chemicals
60004-4X5L |
4 x 5 L | Flacon poly |
2200.26€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
0.786g/mL at 25°C | |
0.16 | |
1.344 | |
CH3CN | |
72.8mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol |
-48°C | |
Incolore | |
81°C to 82°C | |
973°C | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.5% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 3 / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-835-2