Learn More
Acétone, qualité spectrophotométrique, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11318397
Acétone, qualité spectrophotométrique, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318397
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11318397
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032451.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acetone is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion °C to 94°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.791 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.359
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Poids de la formule 58.08
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX18K987 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number032451.M6,032451.K2,032451.M1,032451.K7
Numéro de lotS21K849 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number032451.M6,032451.K2,032451.M1,032451.K7
Numéro de lotS21K850 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog Number032451.M6,032451.K2,032451.M1,032451.K7
Numéro de lotR15K807 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number032451.M6,032451.K2,032451.M1,032451.K7
Numéro de lotW20F794 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number032451.M6,032451.K2,032451.M1,032451.K7
Nom du produit
Acétone, qualité spectrophotométrique, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >