Learn More
Acétone, pour l’analyse des résidus, Thermo Scientific Chemicals
34.47€ - 64.82€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
CID PubChem | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254851
|
Thermo Scientific Acros
326570010 |
1 L | Flacon en verre |
34.47€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337031
|
Thermo Scientific Acros
326570025 |
2.5 L | Flacon en verre |
64.82€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidusIdentifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spécification
Acetone | |
ECD Tested for Pesticide Analysis | |
0.7900g/mL | |
−20°C | |
1.3585 | |
0.79 | |
CH3COCH3 | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
0.2% max. (coulometric) | |
15, 65 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
Analyse de résidus |
-95.0°C | |
67-64-1 | |
56.0°C | |
Liquide | |
2ppm max. | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
01, 635 | |
02,13; 03,4; 06,9 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation oculaire grave.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only