Learn More
Acétone, qualité HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
68.46€ - 318.59€
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338207
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
022928.K2
1 L
68.46€
1L
11368207
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022928.M1
4 x 1 L
318.59€
4L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acétone, qualité HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals