Learn More
Acétone-d6, 99,9 % (isotopique), contient 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
46.80€ - 93.20€
Identifiants chimiques
CAS | 666-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 64.117 |
Numéro MDL | MFCD00044635 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N |
Synonyme | acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone |
CID PubChem | 522220 |
ChEBI | CHEBI:78217 |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one |
SMILES | CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042458.09 |
10g |
46.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042458.14 |
25 g |
93.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
666-52-4 | |
64.117 | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
522220 | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one |
C3H6O | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CHEBI:78217 | |
CC(=O)C |
Spécification
Acetone-d6 | |
Incolore | |
0,872 g/ml | |
Semblable à l’acétone | |
666-52-4 | |
56°C | |
MFCD00044635 | |
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one | |
522220 | |
64.13 | |
Contient 1 % v/v TMS |
Liquide | |
Isotopic | |
−17°C (1°F) | |
1,3554 | |
-94°C | |
C3H6O | |
UN1090 | |
Fully miscible in water. | |
CC(=O)C | |
64.117 | |
CHEBI:78217 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H319-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTONE
missing translation for 'einecsNumber' : 211-563-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only