Learn More
Acétone, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 15548454
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
HDPE
N’interfère pas avec la mesure à la longueur d’onde spécifique mesurée. Acétone, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ dépasse les spécifications ACS et est recommandé pour une utilisation dans les applications de spectrophotométrie UV.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Point de fusion -94.9°C
Absorbance Max. 1.00 at 330nm, Max. 0.10 at 340nm, Max. 0.02 at 350nm, Max. 0.01 at 400nm
CAS 67-64-1
Couleur Incolore
Densité 0.79g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 55.8°C to 56.6°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.6 - 13 Vol %
Point d’éclair −20°C
Température d’allumage 465°C
Odeur Pungent, floral
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation ≤5 ppm
Formule moléculaire C3H6O
Acide titrable ≤0.0003meq/g
Base titrable ≤0.0006meq/g
Numéro MDL MFCD00008765
Viscosité 32 mPas at 25°C
Eau ≤0.5%
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Poids de la formule 52.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone