Learn More
Acétone, BAKER ANALYZED™, HPLC, J.T. Baker™
Code produit. 10281291
Click to view available options
2,5 L
Pour HPLC
  • Absorbance ultraviolette (voie de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
    • à 330 nm max. 1,00
    • à 340 nm max. 0,10
    • à 350 nm max. 0,01
    • à 400 nm max. 0,01
    • Séparation UV, nm max. 330
Spécification
Point de fusion -95.4°C
CAS 67-64-1
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.792 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 56.2°C (1013 hPa)
Quantité 2.5 L
Plage de pourcentage du dosage min. 99.7%
Résidus après évaporation max. 2 ppm
Formule moléculaire C3H6O
Acide titrable max. 0.0003 meq/g
Base titrable max. 0.0006 meq/g
Numéro MDL MFCD00008765
Eau max. 0.2%
Synonyme Propanone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone