Learn More
Acetone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Exceeds ACS Specifications
52.55€ - 62.10€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Propanone |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10086090
|
JT Baker
8002.1000 |
1 L |
62.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10720132
|
JT Baker
8002.2500 |
2.5 L |
52.55€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
Propanone | |
CC(C)=O |
Spécification
-95.4°C | |
0.792 g/cm³ (20°C) | |
<-20°C | |
MFCD00008765 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one |
67-64-1 | |
56.2°C (1013 hPa) | |
C3H6O | |
Propanone | |
CC(C)=O | |
58.08 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.