Learn More
Acétone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
31.77€ - 58.01€
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348415
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10407.AU
1000 mL
31.77€
1L
11358415
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10407.0F
2500 mL
58.01€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétone est un solvant polaire et aprotique utilisé dans la synthèse et l’isolement de composés et de complexes organiques et inorganiques. Il joue un rôle vital dans l’oxydation de Jones. Il est utilisé pour le rinçage des instruments en verre de laboratoire en raison de son faible coût et de sa volatilité. Il est utilisé dans la fabrication de divers produits chimiques tels que l’isobutyl cétone de méthyle, l’oxyde de mésityle, l’alcool diacétone, l’acide acétique, l’ioforme, le bromoforme, le rayonne, les films photographiques, les détachants de peinture et de vernis. Il est également utile dans la synthèse du t-butanesulfinamide, des terpènes, des colloïdes d’or stabilisés au thiol, des macrocycles de la calixphyrine et des composés de platine trispyrazolylborate. Il joue un rôle important dans la cristallisation des protéines.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’alcool, du diméthylformamide, de l’éther, du chloroforme et de la plupart des huiles.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals