Learn More
Acétone, 99,5+ %, pour l’analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10109132
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Tambour métallique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom For analysis
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >4°C
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 56.0°C
Quantité 5 L
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3585
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Eau 0.5% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.