Learn More
L’acétoïne, 96 %, peut exister sous forme de mélange de monomère et de dimère, Thermo Scientific Chemicals
73.40€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23147-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
Numéro MDL | MFCD00038696 |
Clé InChI | DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl |
CID PubChem | 179 |
ChEBI | CHEBI:15688 |
Nom IUPAC | 3-hydroxybutane-2-one |
SMILES | CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10196840
|
Thermo Scientific Acros
411951000 |
100 g | Flacon en verre |
73.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10435081
|
Thermo Scientific Acros
411955000 |
500 g | Flacon en verre |
225.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
23147-57-1 | |
176.21 | |
DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N | |
179 | |
3-hydroxybutane-2-one |
C8H16O4 | |
MFCD00038696 | |
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl | |
CHEBI:15688 | |
CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O |
Spécification
Acetoin | |
23147-57-1 | |
100.0 | |
Vert-jaune à jaune ou blanc à jaune | |
148.0°C | |
Authentique | |
C8H16O4 | |
1.4171 | |
01, 827 | |
1 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil | |
CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O | |
176.21 | |
CHEBI:15688 | |
96% |
pract., 93% | |
95.0 | |
15.0°C | |
1.0000g/mL | |
50°C | |
95% min. (GC) | |
CH3COCH(OH)CH3 | |
MFCD00038696 | |
15, 63 | |
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl | |
DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N | |
3-hydroxybutane-2-one | |
179 | |
88.11 | |
Liquide (monomère) ou poudre ou cristaux (dimère) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-174-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EL8790000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : peut polymériser pendant le stockage
- Acetoin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only